Learn More
Mephenesin, MedChemExpress
Código de producto. 16452329
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16452329 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16452329 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1283
MedChemExpress Mephenesin is an NMDA receptor antagonist, is a centrally acting muscle relaxant.
Mephenesin is an NMDA receptor antagonist, is a centrally acting muscle relaxant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mephenesin
CAS 59-47-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H14O3
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (548.79 mM)
SMILES OCC(O)COC1=CC=CC=C1C
Peso molecular (g/mol) 182.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration