Learn More
Mefenesina, LoGiCal
Código de producto. 30459555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459555 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459555 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0810.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mephenesin
CAS 59-47-2
Nombres de analitos o componentes Mephenesin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H14 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Mephenesin, 1,2-Propanediol, 3-(2-methylphenoxy)-, 1,2-Propanediol, 3-(o-tolyloxy)- (8CI), 3-(2-Methylphenoxy)-1,2-propanediol, (+/-)-Mephenesin, 1,2-Dihydroxy-3-(2-methylphenoxy)propane, 3-(2-Methylphenoxy)propane-1,2-diol, 3-(2-Tolyloxy)-1,2-propanediol, 3-(o-Methylphenoxy)-1,2-propanediol, 3-(o-Tolyloxy)-1,2-propanediol, 3-o-Toloxy-1,2-propanediol, Atensin, Avosyl, Avoxyl, BDH 312, Cresoxydiol, Cresoxypropanediol, Curythan, Daserd, Daserol, Decontractyl, Dioloxol, Glyceryl o-tolyl ether, Glykresin, Glyotol, Kinavosyl, Lissephen, Memphenesin, Mephedan, Mephelor, Mephenesine, Mephensin, Mepherol, Mephesin, Mephin, Mephson, Mervaldin, Myanesin, Myanol, Myasin, Mycocuran, Myodetensin, Myodetensine, Myolysin, Myopan, Myoserol, Myoten, Myoxane, NSC 25234, NSC 36140, NSC 50788, NSC 8134, Oranixon, Prolax, RP 3602, Relaxar, Relaxil, Renarcol, Rhex, Sansdolor, Sinan, Spartoloxyn, Spasmolyn, Stilalgin, Thoxidil, Tolansin, Tolax, Tolcil, Tolhart, Tolosate, Toloxyn, Tolserol, Tolseron, Tolsin, Tolulexin, Tolulox, Tolyspaz, Walconesin, o-Cresyl glycerol ether, o-Cresyl alpha-glyceryl ether
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O3/c1-8-4-2-3-5-10(8)13-7-9(12)6-11/h2-5,9,11-12H,6-7H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1ccccc1OCC(O)CO
Nombre IUPAC 3-(2-metilfenoxi)propano-1,2-diol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 182.22
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0943 g/mol