Learn More
Carbamato de mefenesina, LoGiCal
Código de producto. 30457945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457945 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457945 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3135.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mephenesin Carbamate
CAS 533-06-2
Nombres de analitos o componentes Mephenesin Carbamate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H15 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2-Propanediol, 3-(2-methylphenoxy)-, 1-carbamate, 1,2-Propanediol, 3-(o-tolyloxy)-, 1-carbamate (8CI), Carbamic acid, 2-hydroxy-3-(o-tolyloxy)propyl ester (6CI,7CI), 1-Carbamoyloxy-2-hydroxy-3-(o-methylphenoxy)propane, 2-Hydroxy-3-o-tolyloxypropyl 1-carbamate, 3-o-Toloxy-1,2-propanediol 1-carbamic acid ester, 3-o-Toloxy-2-hydroxypropyl 1-carbamate, 3-o-Tolyloxy-2-hydroxypropyl 1-carbamate, MC 2303, Mephenesin carbamate, NSC 169508, Tolseram
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO4/c1-8-4-2-3-5-10(8)15-6-9(13)7-16-11(12)14/h2-5,9,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14)
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1ccccc1OCC(O)COC(=O)N
Nombre IUPAC carbamato de [2-hidroxi-3-(2-metilfenoxi)propilo]
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 225.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1001 g/mol