Learn More
Meperfluthrin, TRC
Código de producto. 30137704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137704 25 mg 25 miligramos
30133552 100 mg 100 miligramos
17953825 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137704 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22380025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 915288-13-0
Fórmula molecular C17 H16 Cl2 F4 O3
Peso molecular (g/mol) 415.21
Sinónimo Meperfluthrin, [2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methyl (1R,3S)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (1R)-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Nombre IUPAC [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metoximetil)fenil]metil (1R,3S)-3-(2,2-dicloroetil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato
SMILES COCc1c(F)c(F)c(COC(=O)[C@@H]2[C@@H](C=C(Cl)Cl)C2(C)C)c(F)c1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meperfluthrin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16Cl2F4O3/c1-17(2)9(4-10(18)19)11(17)16(24)26-6-8-14(22)12(20)7(5-25-3)13(21)15(8)23/h4,9,11H,5-6H2,1-3H3/t9-,11+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.0413
Porcentaje de pureza >95%