Learn More
Meperflutrina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Meperfluthrin |
| CAS | 915288-13-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Meperfluthrin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H16 Cl2 F4 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Meperfluthrin, [2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methyl (1R,3S)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (1R)-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16Cl2F4O3/c1-17(2)9(4-10(18)19)11(17)16(24)26-6-8-14(22)12(20)7(5-25-3)13(21)15(8)23/h4,9,11H,5-6H2,1-3H3/t9-,11+/m1/s1 |
| SMILES | COCc1c(F)c(F)c(COC(=O)[C@@H]2[C@@H](C=C(Cl)Cl)C2(C)C)c(F)c1F |
| Nombre IUPAC | (1R,3S)-3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato de [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metoximetil)fenil]metilo |
| Mostrar más |