Learn More
Meperflutrina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322492 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322492 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14868000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meperfluthrin
CAS 915288-13-0
Nombres de analitos o componentes Meperfluthrin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C17 H16 Cl2 F4 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Meperfluthrin, [2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methyl (1R,3S)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (1R)-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16Cl2F4O3/c1-17(2)9(4-10(18)19)11(17)16(24)26-6-8-14(22)12(20)7(5-25-3)13(21)15(8)23/h4,9,11H,5-6H2,1-3H3/t9-,11+/m1/s1
SMILES COCc1c(F)c(F)c(COC(=O)[C@@H]2[C@@H](C=C(Cl)Cl)C2(C)C)c(F)c1F
Nombre IUPAC (1R,3S)-3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato de [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metoximetil)fenil]metilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 415.21
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.0413 g/mol