Learn More
Bromuro de mepenzolato, LoGiCal
Código de producto. 30462091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462091 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462091 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1919.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mepenzolate Bromide
CAS 76-90-4
Nombres de analitos o componentes Mepenzolate Bromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H26 N O3 . Br
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Piperidinium, 3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (1:1), 3-Hydroxy-1,1-dimethylpiperidinium bromide benzilate (6CI,7CI), Piperidinium, 3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (9CI), Piperidinium, 3-hydroxy-1,1-dimethyl-, bromide, benzilate (8CI), Benzilic acid, ester with 3-hydroxy-1,1-dimethylpiperidinium bromide (8CI), 1-Methyl-3-piperidyl benzilate methylbromide, Cantil, Cantilaque, Cantilon, Cantril, Colibantil, Colopiril, Colum, Delevil, Gastropidil, JB 340, Mepenzolate bromide, N-Methyl-3-piperidyl benzilate methyl bromide, N-Methyl-3-piperidyldiphenylglycolate methobromide, NSC 4358, Trancolon
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26NO3.BrH/c1-22(2)15-9-14-19(16-22)25-20(23)21(24,17-10-5-3-6-11-17)18-12-7-4-8-13-18;/h3-8,10-13,19,24H,9,14-16H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES [Br-].C[N+]1(C)CCCC(C1)OC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC bromuro de (1,1-dimetilpiperidin-1-io-3-ilo) 2-hidroxi-2,2-difenilacetato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 420.34
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.1096 g/mol