Learn More
Clorhidrato de mepazina monohidrato, LoGiCal
Código de producto. 30460848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460848 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460848 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3013.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mepazine Hydrochloride Monohydrate
CAS 6146-88-9
Nombres de analitos o componentes Mepazine Hydrochloride Monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H22 N2 S . Cl H . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10H-Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-piperidinyl)methyl]-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), 10H-Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-piperidinyl)methyl]-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-piperidyl)methyl]-, monohydrochloride, monohydrate (8CI), Mepazine hydrochloride monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2S.ClH.H2O/c1-20-12-6-7-15(13-20)14-21-16-8-2-4-10-18(16)22-19-11-5-3-9-17(19)21;;/h2-5,8-11,15H,6-7,12-14H2,1H3;1H;1H2
Tipo de solución Neat
SMILES O.Cl.CN1CCCC(CN2c3ccccc3Sc4ccccc24)C1
Nombre IUPAC 10-[(1-metilpiperidin-3-il)metil]fenotiazina;hidrato;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 364.93
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.1376 g/mol