Learn More
Mepanipyrim, TRC
Código de producto. 30475189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475189 50 mg 50 miligramos
30467338 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30475189 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22360050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110235-47-7
Fórmula molecular C14 H13 N3
Peso molecular (g/mol) 223.27
Sinónimo 2-Pyrimidinamine, 4-methyl-N-phenyl-6-(1-propynyl)- (9CI), 4-Methyl-N-phenyl-6-(1-propyn-1-yl)-2-pyrimidinamine, 2-Anilino-4-methyl-6-(1-propynyl)pyrimidine, Frupica, Fulpica, KIF 3535, KUF 6201, Mepanipyrim
Nombre IUPAC 4-metil-N-fenil-6-prop-1-ynilpirimidina-2-amina
SMILES CC#Cc1cc(C)nc(Nc2ccccc2)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mepanipyrim
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N3/c1-3-7-13-10-11(2)15-14(17-13)16-12-8-5-4-6-9-12/h4-6,8-10H,1-2H3,(H,15,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.1109