Learn More
Clorhidrato de mepacrina, LoGiCal
Código de producto. 30463976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463976 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463976 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1695.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mepacrine Hydrochloride
CAS 69-05-6
Nombres de analitos o componentes Mepacrine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H30 Cl N3 O . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Mepacrine Hydrochloride, 1,4-Pentanediamine, N4-(6-chloro-2-methoxy-9-acridinyl)-N1,N1-diethyl-, hydrochloride (1:2), 1,4-Pentanediamine, N4-(6-chloro-2-methoxy-9-acridinyl)-N1,N1-diethyl-, dihydrochloride (9CI), Acridine, 6-chloro-9-[[4-(diethylamino)-1-methylbutyl]amino]-2-methoxy-, dihydrochloride (8CI), 2-Chloro-5-(ω-diethylamino-α-methylbutylamino)-7-methoxyacridine dihydrochloride, 2-Methoxy-6-chloro-9-(4-diethylamino-1-methylbutylamino)acridine dihydrochloride, 3-Chloro-7-methoxy-9-(1-methyl-4-diethylaminobutylamino)acridine dihydrochloride, 3-Chloro-9-(4'-diethylamino-1'-methylbutylamino)-7-methoxyacridine dihydrochloride, 6-Chloro-9-[[4-(diethylamino)-1-methylbutyl]amino]-2-methoxyacridine dihydrochloride, 866RP, Acrichin dihydrochloride, Atabrine hydrochloride, Atebrin, Atebrine, Atebrine hydrochloride, Chemiochin, Chinacrin hydrochloride, Crinodora, Erion, Malaricida, Mecryl, Mepacrine dihydrochloride, Mepacrine hydrochloride, Methoquine, Metochin, Metoquin, Metoquine, NSC 14229, Palacrin, Palusan, Pentilen, Quinacrine dihydrochloride, Quinacrine hydrochloride, SN 390
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30ClN3O.2ClH/c1-5-27(6-2)13-7-8-16(3)25-23-19-11-9-17(24)14-22(19)26-21-12-10-18(28-4)15-20(21)23;;/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3,(H,25,26);2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.CCN(CC)CCCC(C)Nc1c2ccc(Cl)cc2nc3ccc(OC)cc13
Nombre IUPAC 4-N-(6-cloro-2-metoxiacridin-9-il)-1-N,1-N-dietilpentano-1,4-diamina; diclorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 472.88
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.1611 g/mol