Learn More
(±)-acetato de mentilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Menthyl Acetate |
| CAS | 89-48-5 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C12 H22 O2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | (±)-Menthol Acetate, Menthyl Acetate, dl-Menthyl Actate, cis-1,3,trans-1,4-Menthol Acetate, (1R,2S,5R)-rel-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Acetate, (1R,2S,5R)-rel-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(1R,2S,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 198.302 |
| Mostrar más |