Learn More
Acetato de mentilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Menthyl Acetate |
| CAS | 16409-45-3 |
| Fórmula molecular | C12 H22 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Menthyl Acetate, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, 1-acetate (ACI), Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, acetate (9CI), Menthol, acetate (6CI, 8CI), 2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate, Acetic acid 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl es |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)C1CCC(C)CC1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de (5-metil-2-propan-2-ilciclohexilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 198.302 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.162 |