Learn More
Mentoxipropano-1,2-diol, TRC
Código de producto. 30133081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133081 1 g 1 g
30007662 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM8850351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87061-04-9
Fórmula molecular C13H26O3
Peso molecular (g/mol) 230.3
Sinónimo TK 10, 3-[[5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]oxy]-1,2-propanediol
Nombre IUPAC 3-(5-metil-2-propano-2-ilciclohexil)oxipropano-1,2-diol
SMILES CC(C)C1CCC(C)CC1OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Menthoxypropane-1,2-diol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H26O3/c1-9(2)12-5-4-10(3)6-13(12)16-8-11(15)7-14/h9-15H,4-8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.1882