Learn More
(±)-Menthone, TRC
Código de producto. 30482303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482303 100 mg 100 miligramos
30464778 2 g 2 g
30479733 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482303 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM219135100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-80-5
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Sinónimo trans-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone, trans-p-Menthan-3-one, DL-Menthone, Menthone, Menthone G, Neomenthone, dl-Menthone, p-Menthone, trans-Menthan-3-one, trans-Menthone, trans-p-Menthan-3-one, trans-p-Menthone
SMILES OC[C@H](O)CO[C@H]1C(O)C(O)[C@@H](O)C(CO)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Menthone
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Porcentaje de pureza >95%