Learn More
Mentona (mezcla de isómeros), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493238 1000 g 1000 g
11403248 50 g 50 g
11413248 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17665.0B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10458-14-7 | C10H18O | 154.253 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10458-14-7
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.253
Número MDL MFCD00062998
Clave InChI NFLGAXVYCFJBMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isomenthone, p-menthan-3-one, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, menthone, cyclohexanone, 5-methyl-2-1-methylethyl, 5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexanone, p-menthanone, 2-isopropyl-5-methyl-cyclohexanone, p-menthan-3-one, dl, 5-methyl-2-isopropyl cyclohexanone
PubChem CID 6986
ChEBI CHEBI:36742
Nombre IUPAC 5-metil-2-propan-2-ilciclohexan-1-ona
SMILES CC1CCC(C(=O)C1)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Menthone
Nombre de nota mixture of isomers
Densidad 0.894
Punto de ebullición ∼207°C
Temperatura de inflamación 72°C (162°F)
Cantidad 1000 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 98%