Learn More
Menthone (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30010729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010729 50 g 50 g
30005381 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010729 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21913050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10458-14-7
Fórmula molecular C10 H18 O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Sinónimo Menthone, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)- (9CI, ACI), 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone (ACI), p-Menthan-3-one (8CI), 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone, 5-Methyl-2-isopropylcyclohexanone, NSC 113134, NSC 9280
Nombre IUPAC 5-metil-2-propan-2-ilciclohexan-1-ona
SMILES CC(C)C1CCC(C)CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Menthone
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358