Learn More
Acetal de glicerina y mentona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Menthone Glycerin Acetal |
| CAS | 63187-91-7 |
| Fórmula molecular | C13 H24 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Menthone Glycerine Acetal, Menthone Glyceryl Ketal, [9-Methyl-6-(propan-2-yl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl]methanol, 9-Methyl-6-(1-methylethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-2-methanol, (6-Isopropyl-9-methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl)methanol, (9-Methyl-6-propan-2-yl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-3-yl)methanol, 6-Isopropyl-9-methyl-1,4-dioxaspiro[4,5]decane-2-methanol, Fema Gras 3808, Frescolat MGA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24O3/c1-9(2)12-5-4-10(3)6-13(12)15-8-11(7-14)16-13/h9-12,14H,4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)C1CCC(C)CC12OCC(CO)O2 |
| Nombre IUPAC | (9-metil-6-propan-2-il-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-3-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 228.328 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.173 |