Learn More
(-)-Mentona (contiene hasta un 15% de D-mentona), TRC
Código de producto. 30483878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483878 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30483878 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM199550100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Menthone
CAS 14073-97-3
Fórmula molecular C10H18O
Cantidad 100 g
Sinónimo Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (2S,5R)-, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (2S-trans)-, p-Menthan-3-one, (1R,4S)-(-)- (8CI), (-)-Menthone, (1R,4S)-Menthone, (1R,4S)-p-Menth-3-one, (1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-(-)-Menthone, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexan-1-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone, (2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone, l-Menthone, trans-(-)-p-Menthan-3-one
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
Nombre IUPAC (2S,5R)-2-isopropil-5-metil-ciclohexanona
Peso molecular (g/mol) 154.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.136