Learn More
(-)-Mentona (contiene hasta un 15% de D-mentona), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (-)-Menthone |
| CAS | 14073-97-3 |
| Fórmula molecular | C10H18O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (2S,5R)-, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (2S-trans)-, p-Menthan-3-one, (1R,4S)-(-)- (8CI), (-)-Menthone, (1R,4S)-Menthone, (1R,4S)-p-Menth-3-one, (1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-(-)-Menthone, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexan-1-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone, (2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone, l-Menthone, trans-(-)-p-Menthan-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O |
| Nombre IUPAC | (2S,5R)-2-isopropil-5-metil-ciclohexanona |
| Peso molecular (g/mol) | 154.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.136 |