Learn More
Mentona, 98 %, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10377050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10377050 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10377050 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125411000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Menthone
Nombre de nota 90%
CAS 10458-14-7
Punto de fusión -6°C
Color Incolora
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 207°C
Temperatura de inflamación 69°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H18O
Índice de refracción 1.4500 to 1.452
Número MDL MFCD00062998
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 38
Fieser 14,201; 16,204
Índice Merck 10, 5663
Gravedad específica 0.89
Sinónimo isomenthone, p-menthan-3-one, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, menthone, cyclohexanone, 5-methyl-2-1-methylethyl, 5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexanone, p-menthanone, 2-isopropyl-5-methyl-cyclohexanone, p-menthan-3-one, dl, 5-methyl-2-isopropyl cyclohexanone
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Clave InChI NFLGAXVYCFJBMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CCC(C(=O)C1)C(C)C
Nombre IUPAC 5-metil-2-propan-2-ilciclohexan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 154.25
PubChem CID 6986
ChEBI CHEBI:36742
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Menthone, mixture of isomers
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.