Learn More
Mentol (racémico) 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326777 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326777 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14866010ME100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Menthol Racemic
CAS 89-78-1
Nombres de analitos o componentes Menthol Racemic
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H20 O
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Menthol racemic, (1RS,2SR,5RS)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1R,2S,5R)-rel-, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1α,2β,5α)-, Menthol, cis-1,3,trans-1,4- (8CI), Menthol, dl- (6CI), (1R,2S,5R)-rel-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, (±)-Menthol, DL-Menthol, Fisherman's Friend Lozenges, Hexahydrothymol, Meggezone, Menthacamphor, Menthol, Menthomenthol, NSC 2603, Peppermint camphor, Racementhol, Racemic menthol, Therapeutic Mineral Ice, Thymomenthol, dl-Menthol, rac-Menthol, rel-(1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
Nombre IUPAC (1R,2S,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexano-1-ol
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 156.27
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 156,1514 g/mol