Learn More
Mentol, extrapuro, natural, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10204540 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10204540 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10204540 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/2550/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 2216-51-5
Punto de fusión 41°C
Color Blanco
Punto de ebullición 212°C
Envase Tarro de cristal
Fórmula molecular C10H20O
Número MDL 62979
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27g/mol
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(-)-Menthol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.