Learn More
Mentol-d4 (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Menthol-d4 (mixture of diastereomers) |
| CAS | 1217765-02-0 |
| Fórmula molecular | C10H16D4O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol-d4, 1-Methyl-4-isopropyl-3-cyclohexanol-d4, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexan-1-ol-d4, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol-d4, 3-Hydroxy-p-menthane-d4, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol-d4, 5-Methyl-2-isopropylcyclohexanol-d4, Menthyl Alcohol-d4, p-Menthan-3-ol-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/i6D2,9D,10D |
| SMILES | [2H]C1(C(C)C)CCC(C)C([2H])([2H])C1(O)[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 160.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.1765 |