Learn More
MedChemExpress (-)-Menthol
Código de producto. 16411969
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16411969 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16411969 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY75161
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress (-)-Menthol is a key component of peppermint oil that binds and activates transient receptor potential melastatin 8 (TRPM8), a Ca2+-permeable nonselective cation channel, to increase [Ca2+]i. Antitumor activity.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 156.27 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 2216-51-5
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (639.92 mM∣Need ultrasonic)
Objetivo TRP Channel∣Endogenous Metabolite
Cantidad 1 g