Learn More
Mentofurano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453407 1 g 1 g
11463407 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17192.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 494-90-6 | C10H14O | 150.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 494-90-6
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.221
Número MDL MFCD00041851
Clave InChI YGWKXXYGDYYFJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo menthofuran, menthofurane, 3,9-epoxy-p-mentha-3,8-diene, benzofuran, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethyl, p-mentha-3,8-diene, 3,9-epoxy, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran, fema no. 3235, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethylcoumarone, r-menthofuran, 3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo 2,1-b furan
PubChem CID 329983
ChEBI CHEBI:50542
Nombre IUPAC 3,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzofurano
SMILES CC1CCC2=C(C1)OC=C2C
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Menthofuran
Densidad 0.972
Punto de ebullición 86°C to 88°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.4845
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 95%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.