Learn More
Thermo Scientific™ Suero aglutinante de meningococo
Código de producto. 13235589
Cambiar vista
Click to view available options
Grupo de organismos:
Grupo X
Grupo Y
Grupo Z
Grupos polivalentes X-Z, W135
Tamaño de la unidad:
2 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grupo de organismos unitSize
13235589 Grupos polivalentes X-Z, W135 2 ml
13265589 Grupo X 2 ml
13275589 Grupo Y 2 ml
13285589 Grupo Z 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13235589 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30166701
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Serologically identify Neisseria meningitidis by rapid agglutination test.
Serologically identify Neisseria meningitidis Groups A, C, D, X, Y, Z and W135 for epidemiological and diagnostic purposes with Thermo Scientific™ Remel™ Meningococcus Agglutinating Sera.
Use suero aglutinante de meningococo para la identificación presuntiva de Neisseria meningitidis cultivados en medios de cultivo.
  • Pruebas sencillas y fáciles de usar
  • Identifica grupos principales de serotipos de Neisseria meningitidis
  • Proporciona resultados precisos, fiables y rápidos
  • Las pruebas serológicas se basan en el hecho de que los anticuerpos presentes en los sueros, que se producen como consecuencia de la exposición a antígenos bacterianos, aglutinarán suspensiones bacterianas que transportan antígenos homólogos.
    Las pruebas serológicas están indicadas para la detección, y deben complementar los procedimientos con cultivos, en lugar de sustituirlos.
    Los sueros aglutinantes monovalentes de meningococo son adecuados para su uso en pruebas de aglutinación en portaobjetos. Un método alternativo de tipificación, contra inmunoelectroforesis también se describe en la literatura1,2,3,4. los sueros polivalentes sólo deben usarse para portaobjetos.»
    No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
    Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
    Descripción Suero aglutinante meningococo
    Analitos detectables Neisseria Meningitidis
    Tipo de muestra Suero
    Tipo Sueros aglutinantes
    Incluye 1 Frasco cuentagotas de suero aglutinante de meningococo
    Grupo de organismos Grupos polivalentes X-Z, W135
    Cantidad 2 mL