Learn More
Menin-MLL inhibitor MI-2, MedChemExpress
Código de producto. 16476368
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476368 10 mg 10 miligramos
16468957 5 mg 5 miligramos
16426676 100 mg 100 miligramos
16422487 50 mg 50 miligramos
16401176 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16476368 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15222
MedChemExpress Menin-MLL inhibitor MI-2 is a Menin-MLL interaction inhibitor with IC50 of 446±28 nM.
Menin-MLL inhibitor MI-2 is a Menin-MLL interaction inhibitor with IC50 of 446±28 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Menin-MLL inhibitor MI-2
Forma física Solid
CAS 1271738-62-5
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H25N5S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (133.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCC1=CC2=C(N3CCN(C4=NCC(C)(C)S4)CC3)N=CN=C2S1
Peso molecular (g/mol) 375.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.55
Porcentaje de pureza 99.89%