Learn More
Menbutone, TRC
Código de producto. 17912825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17912825 5 g 5 g
17901535 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17912825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2187005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3562-99-0
Fórmula molecular C15 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 258.27
Sinónimo 3-Butyl-4-hydroxyphenylacetic acid, Butylscopolamine
Nombre IUPAC 4-(4-metaxinaftalena-1-il)-4-ácido oxobutanoico
SMILES COc1ccc(C(=O)CCC(=O)O)c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Menbutone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O4/c1-19-14-8-6-11(13(16)7-9-15(17)18)10-4-2-3-5-12(10)14/h2-6,8H,7,9H2,1H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0892
Porcentaje de pureza >95%