Learn More
Menbutone, MedChemExpress
Código de producto. 16448636
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16448636 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16448636 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1136
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Menbutone is an oxobutyric acid derivative, and is a choleretic.
Menbutone is an oxobutyric acid derivative, and is a choleretic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Menbutone
CAS 3562-99-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Genabilic acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (154.88 mM)
SMILES O=C(O)CCC(C1=C2C=CC=CC2=C(OC)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 258.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.27
Porcentaje de pureza 98.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation