Learn More
Menaquinone 9, TRC
Código de producto. 30012756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012756 5 mg 5 miligramos
30008996 10 mg 10 miligramos
30011093 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012756 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2186105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 523-39-7
Fórmula molecular C55 H78 O2
Peso molecular (g/mol) 771.21
Sinónimo 2-Methyl-3-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35-nonamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34-hexatriacontanonaen-1-yl]-1,4-naphthalenedione, Vitamin K2(45) (6CI), MK9, Menaquinone MK 9, Vitamin MK 9;
Nombre IUPAC 2-metil-3-[(2E,6E,10E,14E,18E,21E,25E,29E)-3,7,11,15,19,22,26,30,34-no metilpentatriaconta-2,6,10,14,18,21,25,29,33-nonaenilo]naftaleno-1,4-dione
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\C\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O)\C)\C)\C)\C)\C)\C)\C)\C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Menaquinone 9
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C55H78O2/c1-41(2)21-14-22-42(3)23-15-24-44(5)29-18-32-47(8)37-38-48(9)33-19-30-45(6)27-16-25-43(4)26-17-28-46(7)31-20-34-49(10)39-40-51-50(11)54(56)52-35-12-13-36-53(52)55(51)57/h12-13,21,23,26-27,29,31,33,35-37,39H,14-20,22,24-25,28,30,32,34,38,40H2,1-11H3/b42-23+,43-26+,44-29+,45-27+,46-31+,47-37+,48-33+,49-39+
Formula Weight (peso de la fórmula) 770.6002
Porcentaje de pureza >95%