Learn More
Menaquinona 4 (mezcla de isómeros cis-trans), TRC
Código de producto. 17998404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17998404 250 mg 250 miligramos
17969544 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17998404 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM218595250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 863-61-6
Fórmula molecular C31 H40 O2
Peso molecular (g/mol) 444.65
Sinónimo 1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-[(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-yl]-, 1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-(3,7,11,15-tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenyl)-, (E,E,E)-, 1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-[(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenyl]- (9CI), 1,4-Naphthoquinone, 2-methyl-3-(3,7,11,15-tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenyl)- (8CI), 2-Methyl-3-[(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-yl]-1,4-naphthalenedione, 2-Methyl-3-geranylgeranyl-1,4-naphthoquinone, Glakay, K-viton, Kaytwo, MK4, Menaquinone 4, Menaquinone K4, Menatetrenone, Vitamin K2(20), Vitamin K2-4, Vitamin MK 4
Nombre IUPAC 2-metil-3-[(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetrametilhexadeca-2,6,10,14-tetraenil]naftaleno-1,4-dión
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O)\C)\C)\C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin K2 (Menaquinone)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H40O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-6H3/b23-14+,24-16+,25-20+
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.3028
Porcentaje de pureza >95%