Learn More
Menaquinone-4, MedChemExpress
Código de producto. 16438856
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16438856 100 mg 100 miligramos
16489885 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16438856 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2156
MedChemExpress Menaquinone-4 is a vitamin K, used as a hemostatic agent, and also a adjunctive therapy for the pain of osteoporosis.
Menaquinone-4 is a vitamin K, used as a hemostatic agent, and also a adjunctive therapy for the pain of osteoporosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Menaquinone-4
CAS 863-61-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H40O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Vitamin K2(MK-4) Menaquinone K4
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (44.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C)=C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)\C)C(C2=C1C=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 444.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.65
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death