Learn More
Menaquinona 4-D7 (mezcla de isómeros cis-trans), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Menaquinone 4-d7 (Mixture of cis-trans isomers) |
| CAS | 1233937-25-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C31H33D7O2 |
| Cantidad | 0.25 mg |
| Sinónimo | (E,E,E)-2-Methyl-3-(3,7,11,15-tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenyl)-1,4-naphthalenedione-d7, 2-Methyl-3-geranylgeranyl-1,4-naphthoquinone-d7, Glakay-d7, Kaytwo-d7, MK4-d7, Menaquinone K4-d7, Menatetrenone-d7, Vitamin K2(20)-d7, Vitamin MK 4-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H40O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-6H3/b23-14+,24-16+,25-20+/i6D3,7D,8D,18D,19D |
| SMILES | O=C1C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/C)=C(C([2H])([2H])[2H])C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C21)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 451.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 451.3468 |
| Mostrar más |