Learn More
Menadiona Bisulfito Sódico Hidratado, TRC
Código de producto. 30484013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30484013 50 g 50 g
30481577 5 g 5 g
30478086 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30484013 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21866350G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 217487-19-9
Fórmula molecular C11 H9 O5 S . H2 O . Na
Peso molecular (g/mol) 294.256
Nombre IUPAC sodio; 2-metil-1,4-dioxi-3H-naftaleno-2-sulfonato; hidratar
SMILES O.[Na+].CC1(CC(=O)c2ccccc2C1=O)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Menadione Sodium Bisulfite Hydrate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O5S.Na.H2O/c1-11(17(14,15)16)6-9(12)7-4-2-3-5-8(7)10(11)13;;/h2-5H,6H2,1H3,(H,14,15,16);;1H2/q;+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.017