Learn More
Menadiona Bisulfito Sódico Hidratado, TRC
Código de producto. 30481577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481577 5 g 5 g
30484013 50 g 50 g
30478086 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481577 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2186635G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 217487-19-9
Fórmula molecular C11 H9 O5 S . H2 O . Na
Peso molecular (g/mol) 294.256
Nombre IUPAC sodio; 2-metil-1,4-dioxi-3H-naftaleno-2-sulfonato; hidratar
SMILES O.[Na+].CC1(CC(=O)c2ccccc2C1=O)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Menadione Sodium Bisulfite Hydrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O5S.Na.H2O/c1-11(17(14,15)16)6-9(12)7-4-2-3-5-8(7)10(11)13;;/h2-5H,6H2,1H3,(H,14,15,16);;1H2/q;+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.017
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.