Learn More
Menadione, MedChemExpress
Código de producto. 16462139
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462139 1 g 1 g
16442106 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16462139 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0332
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Menadione, a synthetic naphthoquinone, can be converted to active vitamin K2 in vivo.
Menadione, a synthetic naphthoquinone, can be converted to active vitamin K2 in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Menadione
CAS 58-27-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H8O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Vitamin K3
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (290.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(C)=CC(C2=C1C=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 172.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid