Learn More
Menadione bisulfite sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16492359
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16492359 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16492359 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1897A
MedChemExpress Menadione bisulfite (sodium) is used as an agent to induce acute oxidative stress, and to function as a plant-defense activator against several pathogens.
Menadione bisulfite (sodium) is used as an agent to induce acute oxidative stress, and to function as a plant-defense activator against several pathogens.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Menadione bisulfite sodium
CAS 130-37-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H9NaO5S
Cantidad 1 g
Sinónimo Menadione sodium bisulfite Vitamin K3 sodium bisulfite
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (362.00 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (362.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C(CC(C1=C2C=CC=C1)=O)(C)C2=O)(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 276.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.24
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Forma física Powder