Learn More
Menadiona, 98,76 %, MP Biomedicals™
Product Code. 11473490 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Unit Size:
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11473490 1 kg -
11453490 25 g 25 g
11463490 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11473490 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0210225991
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 58-27-5
Fórmula molecular C11H8O2
Peso molecular (g/mol) 172.183
Clave InChI MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo menadione, vitamin k3, 2-methyl-1,4-naphthoquinone, menaphthone, 2-methylnaphthoquinone, thyloquinone, kappaxin, kayquinone, klottone, panosine
PubChem CID 4055
ChEBI CHEBI:28869
Nombre IUPAC 2-Metilnaftaleno-1,4-diona
SMILES CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Menadione
Color Amarillo
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 98.76%
Forma física Powder
compliance-icons
Product Identifier
  • Menadione
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.