Learn More
Menadiona, 98,76 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11453490 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453490 25 g 25 g
11463490 100 g -
11473490 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453490 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210225925
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CAS 58-27-5
Fórmula molecular C11H8O2
Peso molecular (g/mol) 172.183
Clave InChI MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo menadione, vitamin k3, 2-methyl-1,4-naphthoquinone, menaphthone, 2-methylnaphthoquinone, thyloquinone, kappaxin, kayquinone, klottone, panosine
PubChem CID 4055
ChEBI CHEBI:28869
Nombre IUPAC 2-Metilnaftaleno-1,4-diona
SMILES CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifica
Nombre del producto químico o material Menadione
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 98.76%
Forma física Polvo
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Menadione
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consigli di prudenza
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.