Description
- Negro
- Material: 100% algodón peinado, 145 g/m² Camiseta clásica de punto simple de algodón peinado y punto simple.
- Cinta para el cuello
- Puños elásticos en el cuello
- Color estable y fácil de cuidar
- Talla: XS - 6XL
- Instrucciones de cuidado: Lavable °a 60 °C, no se puede usar cloro, planchado: II puntos, no se puede usar secadora.
Specifications
Specifications
| Tamaño | XXXXL |
| Sexo | Hombres |
| Material | Algodón |
| Color | Negro |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Tipo de costura | Rematada |
| Estilo de manga | Manga larga |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de producto | Camisas de uso general y multiusos |
| Grosor | 140 g/m² |