Learn More
Alexandra™ Bata de laboratorio para hombre con parte delantera cerrada con corchetes de color azul claro
Código de producto. 15882194
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tórax (métrico):
100 cm
108 cm
116 cm
124 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tórax (métrico) Tamaño de la unidad
15882194 124 cm cada uno
15832194 100 cm cada uno
15852194 108 cm cada uno
15872194 116 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15882194 Proveedor Alexandra™ N.º de proveedor WL1PB124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.20€
    24.17€ / paquete de 1
    Ahorro 2.03€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
La bata de laboratorio para hombre presenta tres prácticos bolsillos con cierre de corchetes en la parte delantera para un aspecto profesional. Construcción duradera de poliéster/algodón. La pieza D del cuello se puede utilizar para mostrar un código de b
  • Parte delantera cerrada con corchetes
  • Dos bolsillos de cadera y un bolsillo en el pecho
  • Ventilación posterior
  • Se pueden lavar a máquina y de forma industrial
  • Longitud de 100 cm
  • Peso de la tela: 245 g/m² (210 g/m² blanco)
  • 67 % poliéster/33 % algodón
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio de uso general
Tamaño XXL
Sexo Hombres
Material Polialgodón
Color Azul claro
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Modelo WL1
Tamaño del tórax (imperial) 50 in
Tamaño del tórax (métrico) 124 cm
Peso (métrico) 245 gsm