Learn More
Gilac™ Urinario para hombres de 1 L
Código de producto. 17988601
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17988601 Verde cada uno
1 options
Código de producto. 17988601 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G101208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.38€
    4.20€ / paquete de 1
    Ahorro 2.18€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
El urinario para hombres de 1 l está graduado y es adecuado para uso hospitalario.
  • Apto para uso hospitalario.
  • Translúcido, nivel visible, con graduaciones de volumen.
  • Diseño redondeado y muy grueso.
  • No es fácil de romper cuando se cae.
  • Excelente durabilidad incluso en el ciclo de uso intensivo.
  • El producto se desinfecta en una lavadora de cuñas.
  • La ergonomía investigada del producto garantiza una limpieza óptima.
  • Equipo a temperatura ambiente para evitar la sensación de frío que se experimenta con sus equivalentes en acero inoxidable.
Especificaciones
Tipo de producto Urinario
Color Verde
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Graduado Sí