Learn More
Uvex™ Bata de hombre 7464-Blanco
Código de producto. 17295711 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17295711 Grande cada uno
17205721 Extra grande cada uno
17215721 XXL cada uno
17225721 XXXL cada uno
17235721 XXXXL cada uno
17245721 5X-Grande cada uno
17255721 XXXXXXL cada uno
17275711 Pequeño cada uno
17285711 Mediano cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17295711 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8826011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.60€
    73.38€ / paquete de 1
    Ahorro 5.22€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Funcionalidad bien pensada, diseño deportivo, emocionantes contrastes de color, combinaciones de materiales inusuales y un corte que se ajusta como un guante.
  • Bata para hombre
  • Material: 66,5% poliéster, 32% algodón, 1,5% antiestático. Fibras, 245 g/m²
  • Color: blanco
  • Máxima protección con fibras
  • antiestáticas: reducción de carga óptima
  • Construcción de brazo de gran altura
  • Bolsillo de pecho a la izquierda
  • Dos bolsillos laterales
  • Normas para el cuello vuelto: IEC 61340, OEKO-TEX™ Estándar 100
  • Tallas: XS-6XL
  • Recargo por tamaño extra: desde la talla desde la talla XXL + 10 %
  • Lavado normal 60 °C, no usar lejía, baja temperatura. Secadora, plancha 2 puntos, químico.
  • química con percloroetileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio de uso general
Tamaño Grande
Sexo Hombres
Material Poliéster, Algodón
Color Blanco
Tipo de tapón Cierres a presión
Estilo de manguito Elástico tunelado
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Resistencia Ninguno
Modelo Standard Length
N.º de bolsillos 2
Grosor 245 g/m2