Learn More
Uvex™ Bata de hombre 7464-Blanco
Product Code. 17205721 Shop All Uvex Products
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Unit Size:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño unitSize
17205721 Extra grande cada uno
17215721 XXL cada uno
17225721 XXXL cada uno
17235721 XXXXL cada uno
17245721 5X-Grande cada uno
17255721 XXXXXXL cada uno
17275711 Pequeño cada uno
17285711 Mediano cada uno
17295711 Grande cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17205721 Supplier Uvex™ Supplier No. 8826012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.60€
    73.38€ / paquete de 1
    Ahorro 5.22€
    6% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Funcionalidad bien pensada, diseño deportivo, emocionantes contrastes de color, combinaciones de materiales inusuales y un corte que se ajusta como un guante.
  • Bata para hombre
  • Material: 66,5% poliéster, 32% algodón, 1,5% antiestático. Fibras, 245 g/m²
  • Color: blanco
  • Máxima protección con fibras
  • antiestáticas: reducción de carga óptima
  • Construcción de brazo de gran altura
  • Bolsillo de pecho a la izquierda
  • Dos bolsillos laterales
  • Normas para el cuello vuelto: IEC 61340, OEKO-TEX™ Estándar 100
  • Tallas: XS-6XL
  • Recargo por tamaño extra: desde la talla desde la talla XXL + 10 %
  • Lavado normal 60 °C, no usar lejía, baja temperatura. Secadora, plancha 2 puntos, químico.
  • química con percloroetileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Bata de laboratorio de uso general
Tamaño Extra grande
Sexo Hombres
Material Poliéster, Algodón
Color Blanco
Tipo de tapón Cierres a presión
Estilo de manguito Elástico tunelizado
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Resistencia Ninguno
Modelo Standard Length
N.º de bolsillos 2
Grosor 245 g/m2