Learn More
Uvex™ Bata de hombre 473-Blanco
Código de producto. p-7232005 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tórax (métrico):
106/110 cm
90/94 cm
98/102 cm
Tamaño:
L/XL
S/M
XS
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tórax (métrico) Tamaño Tamaño de la unidad
17206621 106/110 cm L/XL cada uno
17286611 90/94 cm XS cada uno
17296611 98/102 cm S/M cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17206621 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8932424
Bata de trabajo para hombre HACCP blanca Bata de hombre según la, ropa de trabajo estándar en la alimentación con cuello reversible, también se puede llevar cerrado con botón a presión
  • Bata de trabajo para hombre HACCP
  • Color blanco
  • Material 65 % poliéster/35 % algodón 245 g/m² , tejido de sarga
  • Bata de hombre según la norma de ropa de trabajo en el sector alimentario DIN 10524
  • Cuello reversible, también se puede llevar cerrado con botón a presión, cierre con botón a presión oculto
  • 1 bolsillo interior en el pecho, lado izquierdo, con solapa, 2 bolsillos laterales en la costura, se puede abrochar, manga larga, puño ajustable en anchura, certificación de conformidad según la norma DIN 10524, ropa para las clases de riesgo higiénico 1 a 3
  • Tallas 90/94 - 106/110
  • Instrucciones de cuidado: Lavable °a 95 °C, compatible con cloro, limpieza en seco: A, temperatura de planchado: II puntos, secadora: II puntos, apto para lavado industrial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio de uso general
Tamaño L/XL
Sexo Hombres
Material Algodón
Color Blanco
Tipo de tapón Cierres a presión
Estilo de manguito Elástico tunelado
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Resistencia Ninguno
Modelo Standard Length
N.º de bolsillos 2
Tamaño del tórax (imperial) 42 a 44 in
Tamaño del tórax (métrico) 106/110 cm
Grosor 245 g/m2