Descripción
- Bata de trabajo para hombre HACCP
- Color blanco
- Material 65 % poliéster/35 % algodón 245 g/m² , tejido de sarga
- Bata de hombre según la norma de ropa de trabajo en el sector alimentario DIN 10524
- Cuello reversible, también se puede llevar cerrado con botón a presión, cierre con botón a presión oculto
- 1 bolsillo interior en el pecho, lado izquierdo, con solapa, 2 bolsillos laterales en la costura, se puede abrochar, manga larga, puño ajustable en anchura, certificación de conformidad según la norma DIN 10524, ropa para las clases de riesgo higiénico 1 a 3
- Tallas 90/94 - 106/110
- Instrucciones de cuidado: Lavable °a 95 °C, compatible con cloro, limpieza en seco: A, temperatura de planchado: II puntos, secadora: II puntos, apto para lavado industrial
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio de uso general |
| Tamaño | S/M |
| Sexo | Hombres |
| Material | Algodón |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Cierres a presión |
| Estilo de manguito | Elástico tunelado |
| Desechables | Reutilizables |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | Ninguno |
| Mostrar más |