Learn More
Uvex™ Bata de hombre 473-Blanco
Código de producto. 17206621 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tórax (métrico):
106/110 cm
90/94 cm
98/102 cm
Tamaño:
L/XL
S/M
XS
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tórax (métrico) Tamaño Tamaño de la unidad
17206621 106/110 cm L/XL cada uno
17286611 90/94 cm XS cada uno
17296611 98/102 cm S/M cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17206621 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8932424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.45€
    39.44€ / paquete de 1
    Ahorro 3.01€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Bata de trabajo para hombre HACCP blanca Bata de hombre según la, ropa de trabajo estándar en la alimentación con cuello reversible, también se puede llevar cerrado con botón a presión
  • Bata de trabajo para hombre HACCP
  • Color blanco
  • Material 65 % poliéster/35 % algodón 245 g/m² , tejido de sarga
  • Bata de hombre según la norma de ropa de trabajo en el sector alimentario DIN 10524
  • Cuello reversible, también se puede llevar cerrado con botón a presión, cierre con botón a presión oculto
  • 1 bolsillo interior en el pecho, lado izquierdo, con solapa, 2 bolsillos laterales en la costura, se puede abrochar, manga larga, puño ajustable en anchura, certificación de conformidad según la norma DIN 10524, ropa para las clases de riesgo higiénico 1 a 3
  • Tallas 90/94 - 106/110
  • Instrucciones de cuidado: Lavable °a 95 °C, compatible con cloro, limpieza en seco: A, temperatura de planchado: II puntos, secadora: II puntos, apto para lavado industrial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio de uso general
Tamaño L/XL
Sexo Hombres
Material Algodón
Color Blanco
Tipo de tapón Cierres a presión
Estilo de manguito Elástico tunelado
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Resistencia Ninguno
Modelo Standard Length
N.º de bolsillos 2
Tamaño del tórax (imperial) 42 a 44 in
Tamaño del tórax (métrico) 106/110 cm
Grosor 245 g/m2