Learn More
MP Biomedicals™ Membranas para Unidad de Filtración para SafTest™ Kits de prueba
Código de producto. 15681874 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
18/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 18
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15681874 18/Paq. paquete de 18
1 options
Código de producto. 15681874 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 07DP1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    819.00€
    780.15€ / paquete de 18
    Ahorro 38.85€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Membranas para Unidad de Filtración para SafTest™ Plataforma de prueba de muestras sólidas.
  • Filtros de repuesto para utilizar con la plataforma de prueba de muestras SafTest.
  • Incluye 18 colectores de 6 filtros cada uno.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de calidad de los alimentos
Cantidad 18/Paq.
Requisitos de almacenamiento Temperatura ambiente