Learn More
Cytiva Membranas
Código de producto. 11989217
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,6 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de la unidad
11989217 0,6 μm paquete de 100
1 options
Código de producto. 11989217 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10409870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    207.00€ / paquete de 100
    Ahorro 21.00€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Especificaciones
Tamaño de poro 0,6 μm
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Estas membranas se utilizan para evaluar cuantitativamente los recuentos de microorganismos. El líquido se filtra a través de una membrana y los microorganismos se acumulan en la superficie de la membrana.
Cantidad 100Cada una
Tipo Membrana
compliance-icons
Nombre del producto
  • ME26/31 ST, 0.6µm 47mm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose