Learn More
Invitrogen™ Kit de soporte de proteínas funcionales MembranePro™
Código de producto. 17183029
Cambiar vista
Click to view available options
Suficiente para:
10 reacciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
Código de producto. Suficiente para Tamaño de la unidad
17183029 10 reacciones 10 reacciones
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17183029 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A11668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2590.00€
    2046.10€ / 10 reacciones
    Ahorro 543.90€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Para los clientes que estudian los GPCR y otras proteínas de membrana, MembranePro™ es el sistema listo para su uso que ofrece proteínas de membrana funcionales y enriquecidas de forma eficaz y fiable.
Para los clientes que estudian los RCPG (receptores acoplados a proteínas G) y otras proteínas de membrana, MembranePro™ es un sistema listo para su uso que suministra proteínas de membrana enriquecidas y funcionales de forma eficiente y fiable. Entre las ventajas de MembranePro™ se incluyen las siguientes:
  • Las proteínas se muestran en las membranas celulares humanas (o de otros mamíferos)
  • El control de calidad celular y el procesamiento postraslacional de células de mamíferos ayudan a producir proteína funcionales
  • Las proteínas emergen como lipopartículas y se recogen fácilmente del medio de cultivo
  • Las lipopartículas se enriquecen con receptores expresados
    El flujo de trabajo de MembranePro™ es menos laborioso en comparación con la producción tradicional de fracciones de membrana. A grandes rasgos, el protocolo MembranePro™ le permite:
    1. Clonar el gen que le interese utilizando un vector TOPO™
    2. Transfectar en células 293FT con Lipofectamine™ 2000 y reactivos MembranePro™
    3. Consechar concentrados de lipopartículas 48 horas después de la transfección con la mezcla de precipitación MembranePro™
    4. Almacenar lipoartículas a -80 °C o proceder a los ensayos posteriores
    Los productos MembranePro™ se ofrecen en dos configuraciones: como kit de expresión (un vector TOPO™, Lipofectamine™ 2000, una mezcla de precipitación MembranePro™, un reactivo MembranePro™ y células 293FT) y como kit de soporte (Lipofectamine™ 2000, una mezcla de precipitación MembranePro™ y un reactivo MembranePro™). El kit de expresión solo está disponible en un tamaño de reacción de 10; el kit de soporte está disponible en tamaños de reacción de 10, 60 y 600.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo MembranePro Functional Protein Support Kit
    Suficiente para 10 reacciones
    Tipo de entrega Partículas similares a virus (VLP)
    Cantidad 1 Kit
    Contenido y almacenamiento • 1 x 75 ml de mezcla de precipitación MembranePro™ (almacenar a temperatura ambiente)
    •1 x 0,3 mg (1 mg⁄ml) de reactivo MembranePro™ (almacenar a -20 °C)
    •3 x 0,75 ml de Lipofectamina™ 2000 (almacenar a +4 °C)
    •Manual
    Agente de selección (eucariótico) Ninguno
    Mecanismo de expresión Expresión basada en células
    Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
    Sistema de expresión Mamífero
    Tipo de proteína expresada Proteína de membrana
    Línea de productos MembranePro
    Para utilizar con (aplicación) Expresión de proteínas de membrana
    Promotor EF-1α